Print…
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
B2138-1G B2138-25G B2138-5G
TCIAB2138-1GEA 30 EUR
TCIAB2138-1G TCIAB2138-25G TCIAB2138-5G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Número MDL : MFCD01740554
Número CAS: 1762-34-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=577baf144dd77b60f629c93230247e9459ce83e6&vid=577baf144dd77b60f629c93230247e9459ce83e6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C