Print…
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
513040-25G 513040-5G
SIAL513040-25GEA 499 EUR
SIAL513040-25G SIAL513040-5G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Número MDL : MFCD01740554
Número CAS: 1762-34-1