5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
H26378.06
H26378.14
H26378.06EA
86.1
EUR
H26378.06
H26378.14
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98%
CAS No.: 1762-34-1
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 140°/3mm
MDL No.: MFCD01740554
Fórmula:
C₁₂H₁₂N₂ Ponto de ebulição: 140 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: 114…117 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01740554 Número CAS: 1762-34-1 |