Print…
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
B0842-1G B0842-100MG B0842-5G
TCIAB0842-1GEA 53 EUR
TCIAB0842-1G TCIAB0842-100MG TCIAB0842-5G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Peso Molecular: 184.2371 g/mol
Ponto de ebulição: 286°C
Número MDL : MFCD00059776
Número CAS: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba3e1a54a746fe9889684e324bd11bea59c2fa12&vid=ba3e1a54a746fe9889684e324bd11bea59c2fa12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency