Print…
2-(Trimethylstannyl)pyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1742-1G T1742-5G
TCIAT1742-1GEA 136 EUR
TCIAT1742-1G TCIAT1742-5G
2-(Trimethylstannyl)pyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-(Trimethylstannyl)pyridine
Fórmula: C₈H₁₃NSn
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631312
Número CAS: 13737-05-8
UN: 2788
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89e1d4e9f2b601109be8ab0df9fada9dab02fe55&vid=89e1d4e9f2b601109be8ab0df9fada9dab02fe55&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %