Print…
1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3930-1G B3930-5G
TCIAB3930-1GEA 40 EUR
TCIAB3930-1G TCIAB3930-5G
1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(4-Bromophenyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₄BrN
Número MDL : MFCD04112533
Número CAS: 22148-20-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc62e041f9610b984196a1b320f4101027ef918d&vid=cc62e041f9610b984196a1b320f4101027ef918d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C