Print…
1-Methoxy-1,3-butadiene (mixture of cis and trans isomeres), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M12002-1G M12002-5G
SIALM12002-1GEA 205 EUR
SIALM12002-1G SIALM12002-5G
1-Methoxy-1,3-butadiene (mixture of cis and trans isomeres), Sigma-Aldrich®
1-Methoxy-1,3-butadiene (mixture of cis and trans isomeres)
Fórmula: C₅H₈O
Número MDL : MFCD00008660
Número CAS: 3036-66-6
EINECS: 221-234-1