Print…
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50282.03 H50282.06
H50282.03EA 137 EUR
H50282.03 H50282.06
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 21248-45-3 Molecular Formula: C8H6Cl2O2S Formula Weight: 237.11 MDL No.: MFCD00052108
Fórmula: C₈H₆Cl₂O₂S
Peso Molecular: 237.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052108
Número CAS: 21248-45-3