Print…
4-Methyl-1,3-dioxane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
305000500 305000050
ACRO305000500EA 121 EUR
ACRO305000500 ACRO305000050
4-Methyl-1,3-dioxane 99%
4-Methyl-1,3-dioxane
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 45…44 °C
Ponto de Inflamação: 22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006569
Número CAS: 1120-97-4
EINECS: 214-323-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %