Print…
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1182-25G B1182-250G B1182-5G
TCIAB1182-25GEA 152 EUR
TCIAB1182-25G TCIAB1182-250G TCIAB1182-5G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥97.0% (por GC)
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 70°C
Ponto de Inflamação: 97°C
Número MDL : MFCD00006567
Número CAS: 33884-43-4
EINECS: 251-716-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62e1fc3ed293e45f8110e62db19e0d4ef699d070&vid=62e1fc3ed293e45f8110e62db19e0d4ef699d070&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Amber clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %