Cerium(IV) sulphate hydrate ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11323.22
11323.36
11323.22EA
207
EUR
11323.22
11323.36
Cerium(IV) sulphate hydrate ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Cerium(IV) sulphate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 95838-16-7
Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 332.24(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.01
Melting Point: 195° dec.
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149427
Fórmula:
CeO₈S₂·H₂O Densidade: 3,01 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149427 Número CAS: 95838-16-7 EINECS: 237-029-5 ADR: 5.1,III |