Print…
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzenesulphinic acid sodium salt dihydrate
B20281.09 B20281.88
B20281.09EA 140 EUR
B20281.09 B20281.88
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate
Purity: 97%% CAS No.: 175278-64-5 Molecular Formula: C6H4BrNaO2S.2H2O Formula Weight: 279.09 (243.06anhy) Melting Point: 280° MDL No.: MFCD00210139
Fórmula: C₆H₄BrNaO₂S·2H₂O
Ponto de Fusão: >280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210139
Número CAS: 175278-64-5