Print…
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1085-25G C1085-100G
TCIAC1085-25GEA 41 EUR
TCIAC1085-25G TCIAC1085-100G
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃Cl₂N
Número MDL : MFCD00012834
Número CAS: 5382-23-0
EINECS: 226-375-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eee9d54e1d010e43aaa64f614ebc65f5d89cd07f&vid=eee9d54e1d010e43aaa64f614ebc65f5d89cd07f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity