4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L05699.14
L05699.22
L05699.14EA
27
EUR
L05699.14
L05699.22
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥97%
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 5382-23-0
Molecular Formula: C6H12ClN.HCl
Formula Weight: 170.08
Melting Point: 159-166°
Beilstein Reference: 3677071
Fórmula:
C₆H₁₃Cl₂N Ponto de Fusão: 159…166 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012834 Número CAS: 5382-23-0 EINECS: 226-375-2 |