Potassium wolframate ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14031.14
14031.22
14031.14EA
88
EUR
14031.14
14031.22
Potassium wolframate ≥99.5% (baseado nos metais)
Potassium wolframate
Purity: 99.5%
CAS No.: 7790-60-5
Molecular Formula: K2WO4
Formula Weight: 326.04
Physical Form: -60 Mesh Powder
Density: 3.12
Melting Point: 921°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7694
MDL No.: MFCD00049668
Fórmula:
K₂O₄W Ponto de Fusão: 921 °C Densidade: 3,12 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049668 Número CAS: 7790-60-5 EINECS: 232-215-2 Merck Index: 14,7694 |