Cesium wolframate ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39206.06
39206.14
39206.06EA
99.8
EUR
39206.06
39206.14
Cesium wolframate ≥99.9% (baseado nos metais)
Cesium wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13587-19-4
Molecular Formula: Cs2O4W
Formula Weight: 513.66
Physical Form: -200 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049438
Fórmula:
Cs₂O₄W Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049438 Número CAS: 13587-19-4 EINECS: 237-019-0 |