Print…
trans-4-tert-Butylcyclohexanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
B1271-1G B1271-5G
TCIAB1271-1GEA 147 EUR
TCIAB1271-1G TCIAB1271-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol ≥95.0% (por GC)
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Número MDL : MFCD00064952
Número CAS: 21862-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab723adf8365a4f75a5b2d3f7a024df48e88d152&vid=ab723adf8365a4f75a5b2d3f7a024df48e88d152&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C