Print…
2-Cyclopentylethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C0817-25ML C0817-5ML
TCIAC0817-25MLEA 371 EUR
TCIAC0817-25ML TCIAC0817-5ML
2-Cyclopentylethanol ≥98.0% (por GC)
2-Cyclopentylethanol
Fórmula: C₇H₁₄O
Ponto de ebulição: 182°C
Ponto de Inflamação: 70°C
Número MDL : MFCD00019301
Número CAS: 766-00-7
EINECS: 212-156-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d5fe8661f0f574d1d26ccca338784c6a85a88c2&vid=8d5fe8661f0f574d1d26ccca338784c6a85a88c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %