Print…
8-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0416-1G A0416-5G
TCIAA0416-1GEA 58 EUR
TCIAA0416-1G TCIAA0416-5G
8-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
8-Amino-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Número MDL : MFCD00023998
Número CAS: 18978-78-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd599debea9a3afbbdbc5c33b17a4daaeec271d8&vid=fd599debea9a3afbbdbc5c33b17a4daaeec271d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C