Print…
6-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1047-1G A1047-5G
TCIAA1047-1GEA 154 EUR
TCIAA1047-1G TCIAA1047-5G
6-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Amino-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Número MDL : MFCD00052600
Número CAS: 65079-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261c166f2ae750e88ad229539032c53ccec2f3fc&vid=261c166f2ae750e88ad229539032c53ccec2f3fc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 192.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency