6-Amino-2-methylquinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13967.03
A13967.06
A13967.03EA
97.7
EUR
A13967.03
A13967.06
6-Amino-2-methylquinoline 97%
6-Amino-2-methylquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 65079-19-8
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 189-191°
Beilstein Reference: 114795
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂ Ponto de Fusão: 189…191 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052600 Número CAS: 65079-19-8 |