Print…
2-(3-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M1376-25G M1376-5G
TCIAM1376-25GEA 335 EUR
TCIAM1376-25G TCIAM1376-5G
2-(3-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(3-Methylphenyl)ethanol
Fórmula: C₉H₁₂O
Ponto de ebulição: 243°C
Ponto de Inflamação: 109°C
Número MDL : MFCD00002896
Número CAS: 1875-89-4
EINECS: 217-508-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51401295dcda51fe57f48c55b48241e9f3bd59ea&vid=51401295dcda51fe57f48c55b48241e9f3bd59ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %