4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20779.03
B20779.06
B20779.03EA
35.9
EUR
B20779.03
B20779.06
4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
4,4'-Diisopropylbiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 18970-30-4
Molecular Formula: C18H22
Formula Weight: 238.37
Melting Point: 66°
MDL No.: MFCD00043533
Fórmula:
C₁₈H₂₂ Ponto de Fusão: 66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043533 Número CAS: 18970-30-4 |