Print…
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25613.06 B25613.14
B25613.06EA 63.4 EUR
B25613.06 B25613.14
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Purity: 98+% CAS No.: 289039-22-1 Molecular Formula: C8H8BrCl Formula Weight: 219.51 MDL No.: MFCD00672954
Fórmula: C₈H₈BrCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672954
Número CAS: 289039-22-1