4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
H53376.06
H53376.14
H53376.06EA
67.1
EUR
H53376.06
H53376.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2117-12-6
Molecular Formula: C7H14OSi
Formula Weight: 142.27
Flash Point: 60°(140°F)
Boiling Point: 97-98°/24mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190217
Fórmula:
C₇H₁₄OSi Peso Molecular: 142.27 g/mol Ponto de ebulição: 97…98 °C (24 mmHg) Densidade: 0.854 Ponto de Inflamação: 60 °C (140 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190217 Número CAS: 2117-12-6 ADR: 3 III |