Print…
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
381320050 381320250
ACRO381320050EA 63 EUR
ACRO381320050 ACRO381320250
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Fórmula: C₇H₁₄OSi
Peso Molecular: 142.27 g/mol
Ponto de ebulição: 97…98 °C (24 mmHg)
Densidade: 0.854 g/cm³
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190217
Número CAS: 2117-12-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %