4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(Trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
L14815.06
L14815.14
L14815.06EA
66.7
EUR
L14815.06
L14815.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol ≥97%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 6999-19-5
Molecular Formula: C7H14OSi
Formula Weight: 142.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 126-129°
Beilstein Reference: 1923632
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00190213
Fórmula:
C₇H₁₄OSi Peso Molecular: 142.27 g/mol Ponto de ebulição: 126…129 °C Densidade: 0.846 Ponto de Inflamação: 57 °C (135 °F) |
Número MDL :
MFCD00190213 Número CAS: 6999-19-5 ADR: 3 III |