Print…
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27788.18 H27788.06
H27788.18EA 180 EUR
H27788.18 H27788.06
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥98%
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate
Purity: 98% CAS No.: 654058-04-5 Molecular Formula: C7H15N2O4P Formula Weight: 222.18 MDL No.: MFCD08275369
Fórmula: C₇H₁₅N₂O₄P
Densidade: 1,277
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275369
Número CAS: 654058-04-5