5-Cyano-2-methylpyridine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L09875.03
L09875.06
L09875.03EA
34
EUR
L09875.03
L09875.06
5-Cyano-2-methylpyridine ≥99%
5-Cyano-2-methylpyridine
Purity: 99%
CAS No.: 3222-48-8
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 83-87°
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00038042
Fórmula:
C₇H₆N₂ Ponto de ebulição: 216…217 °C Ponto de Fusão: 83…87 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038042 Número CAS: 3222-48-8 |