Print…
4-Phenyl-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
669288-25G 669288-5G
SIAL669288-25GEA 486 EUR
SIAL669288-25G SIAL669288-5G
4-Phenyl-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Fórmula: C₁₀H₁₀
Peso Molecular: 146.19 g/mol
Número MDL : MFCD00046651
Número CAS: 5876-76-6