Print…
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H53450.06 H53450.14
H53450.06EA 95.3 EUR
H53450.06 H53450.14
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 5876-76-6 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5667 MDL No.: MFCD00046651
Fórmula: C₁₀H₁₀
Peso Molecular: 146.19 g/mol
Densidade: 1.005
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046651
Número CAS: 5876-76-6