Print…
5-Chlorobenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-1H-benzimidazole
C0130-25G C0130-5G
TCIAC0130-25GEA 382 EUR
TCIAC0130-25G TCIAC0130-5G
5-Chlorobenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chlorobenzimidazole
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Peso Molecular: 152.581 g/mol
Número MDL : MFCD17015012
Número CAS: 4887-82-5
EINECS: 225-503-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce3b11c8a43dbf2213ca8325bc9f5e1dfc3563a6&vid=727c4d2447a25fcb8b6143533f8ede974d0b4456&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency