Print…
Metilamina 40% ∼9.8 mol/L em metanol
Fornecedor: TCI
Perigo
M1016-500ML M1016-100ML
TCIAM1016-500MLEA 40 EUR
TCIAM1016-500ML TCIAM1016-100ML
Metilamina 40% ∼9.8 mol/L em metanol
Metilamina
Fórmula: CH₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008104
Número CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 3286
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f367601d30a5a247e9bdb54b6fc013d780f11f97&vid=896efb6203b4fec60923bdcecc2e759738b5bd2a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 43.0 w/w%