Print…
Potassium stannate trihydrate ≥95% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassium tin(IV) oxide trihydrate
14015.30 14015.A1
14015.30EA 45.2 EUR
14015.30 14015.A1
Potassium stannate trihydrate ≥95% (baseado em metais)
Potassium stannate trihydrate
Purity: 95+% CAS No.: 12125-03-0 Molecular Formula: K2SnO3.3H2O Formula Weight: 298.94 (244.89anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150391
Fórmula: K₂O₃Sn·3H₂O
Peso Molecular: 298.94 g/mol (244.89 anhy)
Ponto de Fusão: 140 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150391
Número CAS: 12125-03-0
EINECS: 235-255-9