Print…
3-Cyano-4-methylaniline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
H61422.06 H61422.14
H61422.06EA 87.7 EUR
H61422.06 H61422.14
3-Cyano-4-methylaniline 97%
3-Cyano-4-methylaniline
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017608
Número CAS: 50670-64-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III