Print…
N,N'-Diethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1305-25ML D1305-5ML
TCIAD1305-25MLEA 343 EUR
TCIAD1305-25ML TCIAD1305-5ML
N,N'-Diethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
N,N'-Diethyl-1,6-diaminohexane
Fórmula: C₁₀H₂₄N₂
Ponto de ebulição: 228°C
Número MDL : MFCD00026707
Número CAS: 13093-05-5
EINECS: 236-006-7
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f062fb7c94e6572178c3a27262ef19702146661&vid=7f062fb7c94e6572178c3a27262ef19702146661&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %