Print…
6-Methylpicolinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
M0873-25G M0873-5G
TCIAM0873-25GEA 126 EUR
TCIAM0873-25G TCIAM0873-5G
6-Methylpicolinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Methylpicolinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Número MDL : MFCD00023481
Número CAS: 934-60-1
EINECS: 213-287-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a292e51a0143b3fe9b6925920ce6900813ffed0&vid=2a292e51a0143b3fe9b6925920ce6900813ffed0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency