6-Methylpicolinic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H26302.03
H26302.06
H26302.03EA
79.1
EUR
H26302.03
H26302.06
6-Methylpicolinic acid 95%
6-Methylpicolinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 934-60-1
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Odour: Odourless
Melting Point: 127-131°
Boiling Point: 100°/4.5mm
MDL No.: MFCD00023481
Fórmula:
C₇H₇NO₂ Ponto de ebulição: 100 °C (4,5 mmHg) Ponto de Fusão: 127…131 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023481 Número CAS: 934-60-1 EINECS: 213-287-4 |