Print…

5-Butylpicolinic acid, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

F6513-1G F6513-250MG
SIALF6513-1GEA 440 EUR
SIALF6513-1G SIALF6513-250MG
5-Butylpicolinic acid, Sigma-Aldrich®
5-Butylpicolinic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Número MDL : MFCD00006298
Número CAS: 536-69-6
EINECS: 208-643-0

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR