Print…
5-Butylpicolinic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
198960010 198962500
ACRO198960010EA 237 EUR
ACRO198960010 ACRO198962500
5-Butylpicolinic acid 99%
5-Butylpicolinic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006298
Número CAS: 536-69-6
EINECS: 208-643-0
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %