(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 95%
CAS No.: 53911-92-5
Molecular Formula: C17H36Sn
Formula Weight: 359.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Fórmula:
C₁₇H₃₆Sn Ponto de ebulição: 283 °C Densidade: 1,042 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD01863649 Número CAS: 53911-92-5 ADR: 6.1,II |