Benzhydrylamine 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Perigo
|
B24303.06EA
32.7
EUR
B24303.06
B24303.14
B24303.22
Benzhydrylamine 97%
Benzhydrylamine
Fórmula:
C₁₃H₁₃N Peso Molecular: 183,25 g/mol Ponto de ebulição: 294…296 °C Ponto de Fusão: 11…13 °C Densidade: 1,064 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008059 Número CAS: 91-00-9 EINECS: 202-032-2 ADR: 8,III Merck Index: 14,1076 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...