Print…
Benzhydrylamine 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO304321000EA 181 EUR
ACRO304321000 ACRO304320250
Benzhydrylamine 97%
Benzhydrylamine
Fórmula: C₁₃H₁₃N
Peso Molecular: 183,25 g/mol
Ponto de ebulição: 295 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008059
Número CAS: 91-00-9
EINECS: 202-032-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %