1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
L12355.03
L12355.06
L12355.03EA
40.3
EUR
L12355.03
L12355.06
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 1736-72-7
Molecular Formula: C8H7F3N2S
Formula Weight: 220.22
Odour: Odourless
Melting Point: 142-146°
Beilstein Reference: 2695479
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041189
Fórmula:
C₈H₇F₃N₂S Ponto de Fusão: 142…146 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041189 Número CAS: 1736-72-7 ADR: 6.1,III |