Print…
5-Aminopyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Amino-2-pyridinecarbonitrile, 5-Amino-2-cyanopyridine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
538906-100G 538906-25G
SIAL538906-100GEA 658 EUR
SIAL538906-100G SIAL538906-25G
5-Aminopyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Aminopyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.1240 g/mol
Número MDL : MFCD03093956
Número CAS: 55338-73-3