Print…
(1-Propynyl)tributyltin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
499862-1G 499862-5G
SIAL499862-1GEA 110 EUR
SIAL499862-1G SIAL499862-5G
(1-Propynyl)tributyltin, Sigma-Aldrich®
(1-Propynyl)tributyltin
Fórmula: C₁₅H₃₀Sn
Número MDL : MFCD01863650
Número CAS: 64099-82-7