Print…
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanone
H62977.03 H62977.06
H62977.03EA 148 EUR
H62977.03 H62977.06
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 105515-20-6 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847746
Número CAS: 105515-20-6