Print…
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
H61282.06 H61282.14
H61282.06EA 95.5 EUR
H61282.06 H61282.14
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226880
Número CAS: 198477-89-3