Print…
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
H62361.03 H62361.06
H62361.03EA 258 EUR
H62361.03 H62361.06
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 928715-37-1 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193629
Número CAS: 928715-37-1