Print…
tert-Butylacetyl chloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,3-Dimethylbutyryl chloride
B1196-25ML B1196-250ML
TCIAB1196-25MLEA 41 EUR
TCIAB1196-25ML TCIAB1196-250ML
tert-Butylacetyl chloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
tert-Butylacetyl chloride
Fórmula: C₆H₁₁ClO
Ponto de ebulição: 132°C
Ponto de Inflamação: 21°C
Número MDL : MFCD00000737
Número CAS: 7065-46-5
EINECS: 230-356-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4484562913d07b3f462827d3286f6f12e23ca3&vid=ee4484562913d07b3f462827d3286f6f12e23ca3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %